Få mere at vide
Witeg™ Korkboresæt af messing
Artikelnummer. 11897770
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
5 til 11 mm
5 til 18,75 mm
5 til 26,25 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig
11897770 5 til 26,25 mm
11807780 5 til 18,75 mm
11887770 5 til 11 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11897770 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. 7 414 305
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Brug Witeg™ Messingkorkboresæt til dine værktøjsbehov.
  • Kork
  • Messing
Specifications
Produkttype Korkborer-sæt
Diameter (metrisk) Udvendig 5 til 26,25 mm
Materiale Messing
Mængde 18 Pakke