Få mere at vide
Witeg™ Korkboresæt af messing
Artikelnummer. 11807780
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
5 til 11 mm
5 til 18,75 mm
5 til 26,25 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig
11807780 5 til 18,75 mm
11887770 5 til 11 mm
11897770 5 til 26,25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11807780 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. 7 414 303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4884.02 DKK
    3838.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 1045.13 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Witeg™ Messingkorkboresæt til dine værktøjsbehov.
  • Cork
  • Messingblæsere
Tekniske data
Produkttype Korkborer-sæt
Diameter (metrisk) Udvendig 5 til 18,75 mm
Materiale Messingblæsere
Mængde 12Pack