Få mere at vide
R&L Enterprises™ Korkborer
Artikelnummer. p-8012534 Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
Rækkevidde: 4 til 18 mm
Rækkevidde: 4 til 25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12863952
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Borer effektivt og rent huller i kork. R&L Enterprises™ Korkborere har et skærerør monteret med sikkerhedsunderflange i formet håndtag.
  • Med stang til rensning af boringer
  • Fremstillet af messing
  • Størrelser nummereret fortløbende fra 1 og opefter i hvert sæt
Tekniske data
Type Rækkevidde: 4 til 18 mm
Produkttype Korkborer
Materiale Messing