Få mere at vide
R&L Enterprises™ Korkborer
Artikelnummer. 12863952 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
4 til 18 mm
4 til 25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
12863952 4 til 18 mm Hver
12873952 4 til 25 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12863952
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Borer effektivt og rent huller i kork. R&L Enterprises™ Korkborere har et skærerør monteret med sikkerhedsunderflange i formet håndtag.
  • Med stang til rensning af boringer
  • Fremstillet af messing
  • Størrelser nummereret fortløbende fra 1 og opefter i hvert sæt
Tekniske data
Produkttype Korkborer
Diameter (metrisk) Udvendig 4 til 18 mm
Materiale Messing