Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kompressionsfittings af messing
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Messing |
| Til brug med | 0,25 tommer NPT(M) |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -65 °C |
| Emballagemængde | Pakke m. 1 stk. |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Produkttype | Kompressionsfitting |