Få mere at vide
R&L Enterprises™ Meker bunsenbrænder i messing med gaspatron
Artikelnummer. 12802154 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
200 g
Pakningsstørrelse:
0.2kg
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12802154 200 g 0.2kg
1 options
Artikelnummer. 12802154
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
En fremragende løsning til opvarmning, sterilisering og forbrænding i laboratoriet. R&L Enterprises™ Meker Brass Bunsen-brændere med gaspatron er designet til brug med gaspatroner med butan/propanblanding.
  • Opnår temperaturer på over 1000 °C
  • Designet af gaspatron gør det muligt at tage brænderen af og montere igen så ofte som nødvendigt, hvilket gør det nemt at opbevare og transportere
  • Helt konstrueret i messing med et udskifteligt stålperforeret hoved
  • Når den bruges sammen med 220g patronen, passer brænderen til det 200 mm høje standardstativ
  • Typisk brændetid for 220g-patronen er 2,75 timer
Tekniske data
Produkttype Bunsen Brænder
Til brug med (udstyr) Butan/propan blanding gaspatroner
Materiale Messing, Stål
Kapacitet (metrisk) 200 g
Inkluderer 220 g patron
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butan
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig gas Kategori 1
Faresætning
  • H220-Yderst brandfarlig gas.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P377-Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.
  • P381-Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbon C3-C4