Få mere at vide
Fisherbrand™ Meker Steel Bunsen Brænder Gashoved
Artikelnummer. 11759317 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Materiale:
Stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11759317 Stål Hver
1 options
Artikelnummer. 11759317
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kun gasbrænderhoved
Udskifteligt stålperforeret hoved passer på messingbasen
Tekniske data
Produkttype Gas Head
Til brug med (udstyr) Meker Burner
Materiale Stål
nr. pr. pakke 1 hv.