Få mere at vide
Brady™ Hængelås af messing
Artikelnummer. p-8000066
Bredde (metrisk) sjækle:
24,5 mm
32,5 mm
42 mm
Antal Pins:
4
5
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11741376
Brand: Brady™ 805831
Korrosionsbestandig.
  • Indeholder præcisionsstift tumbler system
Tekniske data
Produkttype Hængelås af messing
Alternativt varenummer MESSING HÆNGELÅS 30 MM HÅRD ST SHACK 6/PAC
Farve Messing
Materiale Stål
Oversigt Hængelåse af messing
Diameter (metrisk) sjækle 5 mm
Dimensioner (L x B) 30.00 x 47.00 mm
Højde (metrisk) 47 mm
Højde (metrisk) sjækle 14.5 mm
Materiale (bøjle) Hærdet stål
Antal Pins 4
Mængde 6 Pk.
Bredde (metrisk) 30 mm
Bredde (metrisk) sjækle 24,5 mm