Få mere at vide
Brady™ Hængelås af messing
Bredde (metrisk) sjækle:
24,5 mm
32,5 mm
42 mm
Antal Pins:
4
5
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Contains precision pin tumbler system
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Brass Padlock |
| Farve | Brass |
| Materiale | Steel |
| Oversigt | Brass Padlocks |
| Diameter (metrisk) sjækle | 6.5 mm |
| Dimensioner (L x B) | 39.00 x 66.00 mm |
| Højde (metrisk) | 66 mm |
| Højde (metrisk) sjækle | 23.5 mm |
| Materiale (bøjle) | Hardened Steel |
| Antal Pins | 5 |
| Vis mere |