Description
- Indeholder præcisionsstift tumbler system
Specifications
Specifications
| Produkttype | Hængelås af messing |
| Alternativt varenummer | MESSING HÆNGELÅS 30 MM HÅRD ST SHACK 6/PAC |
| Farve | Messing |
| Materiale | Stål |
| Oversigt | Hængelåse af messing |
| Diameter (metrisk) sjækle | 5 mm |
| Dimensioner (L x B) | 30.00 x 47.00 mm |
| Højde (metrisk) | 47 mm |
| Højde (metrisk) sjækle | 14.5 mm |
| Materiale (bøjle) | Hærdet stål |
| Show More |