Få mere at vide
Brady™ Hængelås af messing
Bredde (metrisk) sjækle:
24,5 mm
32,5 mm
42 mm
Antal Pins:
4
5
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Indeholder præcisionsstift tumbler system
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Hængelås af messing |
| Alternativt varenummer | MESSING HÆNGELÅS 50 MM HÅRD ST SHACK 6/PAC |
| Farve | Messing |
| Materiale | Stål |
| Oversigt | Hængelåse af messing |
| Diameter (metrisk) sjækle | 7.0 mm |
| Dimensioner (L x B) | 49.00 x 73.00 mm |
| Højde (metrisk) | 73 mm |
| Højde (metrisk) sjækle | 27.0 mm |
| Materiale (bøjle) | Hærdet stål |
| Vis mere |