Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Lydtæt kabinet
Artikelnummer. 10468481
Skift visning
Længde (metrisk):
31,8 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10468481 31,8 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 10468481 Leverandør Branson Ultrasonics™ Leverandørnr. 101063275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11964.75 DKK
    9104.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 2860.14 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Kræver
Adapter 15-335-300 (kun med 150 watt Sonifier )
Til brug med Sonifier™ Celleforstyrrende midler
Minimerer mekanisk støj produceret af ultralydsbehandling.
  • Sænker støjniveauet med 20-25dBA
  • Det robuste kabinet er foret med vandtæt, lyddæmpende materiale, der er uigennemtrængeligt for de fleste opløsninger og reagenser og nemt rengøres
  • Gennemsigtig dør giver mulighed for procesvisning
  • Åbner i top og bund for nem adgang med et kophorn eller standardprober
Ordreinfo
Indvendige mål: 10,5 L x 12,75 W x 20,75 tommer. H (26,7 x 32,4 x 52,7 cm). Samlede dimensioner: 12L x 14,5W x 23 tommer. H (30,5 x 36,8 x 58,4 cm). Nettovægt: 19,5 lb. (8,8 kg).
Tekniske data
Produkttype Lydtæt kabinet
Dimensioner (L x B x H) 12,5 x 18,5 x 28 tommer. (31,8 x 47 x 71,1 cm)
Højde (engelsk) 28 tommer
Højde (metrisk) 71.1 cm
Længde (engelsk) 12,5''
Længde (metrisk) 31,8 cm
Bredde (engelsk) 18,5 tommer
Bredde (metrisk) 47 cm
Til brug med (applikation) Ideel til at minimere mekaniske støjniveauer med 20 til 25dBA produceret ved ultralydsbehandling
Til brug med (udstyr) Sonifier™ celleforstyrrende