Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ Udskiftning af flad spids
Artikelnummer. 10337832
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Sonifier™ celleforstyrrende
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
10337832 Sonifier™ celleforstyrrende
1 options
Artikelnummer. 10337832 Leverandør Branson Ultrasonics™ Leverandørnr. 101148013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.52 DKK
    626.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 195.64 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spids til 1/2 in. sonde.
Spids til brug som en 1/2 tommer probe, uden tipprobe, der bruges til at fastgøre tilspidsede mikrospidser.
Tekniske data
Produkttype Flad Microtip
Til brug med (udstyr) Sonifier™ celleforstyrrende
Tip stil Flad