Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ Kontinuerlig flowtilslutning til model 250, 350 og 450
Behandler lavviskositetsopløsninger med hastigheder op til 30 lph
Brand:  Branson Ultrasonics™ 100-146-171
Produktkode 10467813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19380.00 DKK
    19248.88 DKK / Hver
    Spare 131.12 DKK
    0.68% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Kan bruges til at emulgere, dispergere og homogenisere ved at pumpe en opløsning gennem en zone med intens ultralydsaktivitet.
  • Bearbejdningsgraden styres ved at variere amplituden af ultralydshornet og flowhastigheden
  • Nogle løsninger kan kræve recirkulering, indtil de ønskede resultater opnås
  • Indeholder en kølekappe, gennem hvilken en passende kølevæske kan cirkuleres for at forsinke varmeopbygning under længerevarende drift
  • Kan også forsegles i et lukket system for at sikre sterile forhold og hæmme kontaminering ved arbejde med infektiøse materialer
  • Samlet dimension (L x Dia.): 12,7 x 9,65 cm (5 x 3,8 tommer)
  • Produktion af vacciner og antigener
  • Emulgering af ublandbare væsker (med eller uden overfladeaktive stoffer)
  • Fjernelse af cellevægge
  • Spredning af metaloxider i opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
Kontinuerlig flowtilslutning
9.65 cm
Emulger, disperger og homogeniser ved at pumpe en opløsning gennem en zone med intens ultralydsaktivitet
5 tommer
Rustfrit stål
2.26 kg
3,8 tommer
Ultralydscelleforstyrrer
Kølende jakke
12.7 cm
5 lb.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ Kontinuerlig flowtilslutning til model 250, 350 og 450 > Kontinuerlig flow vedhæftning