Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ Cell Disruptor akustisk kabinettilbehør, adapter
Artikelnummer. 10607070
:
Adapter til akustisk kabinet
Artikelnummer. 10607070
Brand: Branson Ultrasonics™ 100121074
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kun til 150w sonifier
  • Adapter nødvendig til 150w sonifier cell disruptor
Tekniske data
Type Adapter
Til brug med (udstyr) Sonifier Cell Disruptor, modellerne SLPt og SLPe
Watt 150 w