Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Microtips til 200 og 400 Watt Sonifiers
Artikelnummer. 10305073
Skift visning
Lydstyrkeområde (metrisk):
0,1 til 10 ml
0,25 til 10 ml
10 til 50 ml
Amplitude:
116 til 494μ m
59,5 til 247μ m
64 til 247μ m
Intensitet:
Høj
Meget høj
Ultra høj
Tip stil:
Dobbelttrin
Tilspidset
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lydstyrkeområde (metrisk) Amplitude Intensitet Tip stil unitSize
10305073 10 til 50 ml 59,5 til 247μ m Høj Tilspidset Hver
10042313 0,1 til 10 ml 64 til 247μ m Meget høj Dobbelttrin Hver
10201002 0,25 til 10 ml 116 til 494μ m Ultra høj Tilspidset Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Må ikke bruges i fri luft eller ved en udgangskontrolindstilling på mere end 7 på alle Sonifier modeller, da spidser let kan knækkes.
Artikelnummer. 10305073 Leverandør Branson Ultrasonics™ Leverandørnr. 101148070
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Må ikke bruges i fri luft eller ved en udgangskontrolindstilling på mere end 7 på alle Sonifier modeller, da spidser let kan knækkes.
Designet til at behandle prøver indeholdt i beholdere med lille diameter med ekstrem høj intensitet
Vælg mellem dobbelttrins eller tilspidsede mikrospidser
Dobbelttrin Microtips
  • Til røde og hvide blodlegemer, vævskulturceller, HELA-celler og celler med lav-til-middel modstand mod brud
  • Består af en kobling og en trinvis spids; skrues direkte i konverteren
  • Har en lavere amplitude end tilspidsede spidser, men kan nå ind i mindre dismeterkar med større dybde
  • Bearbejd opløsninger ned til 0,5 ml
Tilspidset Microtips
  • Til behandling af sporer, svampe, gær, muskler og bindevæv
  • Skru i standard 0,5 tommer trinhorn med tapede ender
Tekniske data
Amplitude 59,5 til 247μ m
Produkttype Tilspidset Microtip
Lydstyrkeområde (metrisk) 10 til 50 ml
Diameter (engelsk) Tip 0,25 tommer
Diameter (metrisk) spids 0.65 cm
Materiale Titanium
Til brug med (applikation) Ideel til behandling af sporer, svampe, gær, muskler og bindevæv
Til brug med (udstyr) 200 og 400 W Sonifier™ celleforstyrrende
Intensitet Høj
Tip stil Tilspidset