Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Microtips til 200 og 400 Watt Sonifiers
Beskrivelse
Designet til at behandle prøver indeholdt i beholdere med lille diameter med ekstrem høj intensitet
Vælg mellem dobbelttrins eller tilspidsede mikrospidser
Dobbelttrin Microtips
- Til røde og hvide blodlegemer, vævskulturceller, HELA-celler og celler med lav-til-middel modstand mod brud
- Består af en kobling og en trinvis spids; skrues direkte i konverteren
- Har en lavere amplitude end tilspidsede spidser, men kan nå ind i mindre dismeterkar med større dybde
- Bearbejd opløsninger ned til 0,5 ml
- Til behandling af sporer, svampe, gær, muskler og bindevæv
- Skru i standard 0,5 tommer trinhorn med tapede ender
Tekniske data
Tekniske data
| Amplitude | 116 til 494μ m |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 0,25 til 10 ml |
| Diameter (engelsk) Tip | 0,12 tommer |
| Diameter (metrisk) spids | 0.3 cm |
| Materiale | Titanium |
| Til brug med (applikation) | Ideel til behandling af sporer, svampe, gær, muskler og bindevæv |
| Til brug med (udstyr) | 200 og 400 W Sonifier™ celleforstyrrende |
| Intensitet | Ultra høj |
| Tip stil | Tilspidset |
| Produkttype | Tilspidset Microtip |