Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Ultralydsrensebadetilbehør, solid indsatsbakke
Artikelnummer. p-4704581
Kapacitet (metrisk):
2.7 L
6.8 L
9.4 L
20.8 L
Til brug med (udstyr):
Ultralydsbad, model 1800
Ultralydsbad, model 2800
Ultralydsbad, model 3800
Ultralydsbad, model 5800
Ultralydsbad, model 8800
Artikelnummer. 15141615
Brand: Branson Ultrasonics™ 100410170
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Solid bakke til indirekte rengøringsmetode.
  • Solid bakke til ultralydsrensere for at forhindre dele i at røre tankbunden, renser også nemt kasseret jord fra fast bakke
  • Også ideel til prøveforberedelse
Tekniske data
Type Solid indsatsbakke
Dybde (engelsk) 3 tommer
Kapacitet (metrisk) 2.7 L
Kapacitet (engelsk) 0,5 gal.
Dybde (metrisk) 7.62 cm
Til brug med (udstyr) Ultralydsbad, model 1800
Inkluderer Indbygget håndtag
Længde (engelsk) 4,25 tommer
Længde (metrisk) 10.79 cm
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B) 4,25 x 4,25 tommer. (10,79 x 10,79 cm)
Bredde (engelsk) 4,25 tommer
Bredde (metrisk) 10.79 cm