Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Ultralydsrensebadetilbehør, solid indsatsbakke
Beskrivelse
- Solid bakke til ultralydsrensere for at forhindre dele i at røre tankbunden, renser også nemt kasseret jord fra fast bakke
- Også ideel til prøveforberedelse
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Solid indsatsbakke |
| Dybde (engelsk) | 3 tommer |
| Kapacitet (metrisk) | 2.7 L |
| Kapacitet (engelsk) | 0,5 gal. |
| Dybde (metrisk) | 7.62 cm |
| Til brug med (udstyr) | Ultralydsbad, model 1800 |
| Inkluderer | Indbygget håndtag |
| Længde (engelsk) | 4,25 tommer |
| Længde (metrisk) | 10.79 cm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vis mere |