Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Ultralydsrensebadetilbehør, solid indsatsbakke
Kapacitet (metrisk):
2.7 L
6.8 L
9.4 L
20.8 L
Til brug med (udstyr):
Ultralydsbad, model 1800
Ultralydsbad, model 2800
Ultralydsbad, model 3800
Ultralydsbad, model 5800
Ultralydsbad, model 8800
Beskrivelse
- Solid bakke til ultralydsrensere for at forhindre dele i at røre tankbunden, renser også nemt kasseret jord fra fast bakke
- Også ideel til prøveforberedelse
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Solid indsatsbakke |
| Dybde (engelsk) | 4'' |
| Kapacitet (metrisk) | 6.8 L |
| Kapacitet (engelsk) | 1,5 gal. |
| Dybde (metrisk) | 10.16 cm |
| Til brug med (udstyr) | Ultralydsbad, model 3800 |
| Inkluderer | Indbygget håndtag |
| Længde (engelsk) | 8,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 21.59 cm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vis mere |