Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Ultralydsrensebadetilbehør, solid indsatsbakke
Artikelnummer. 13403649
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2.7 L
6.8 L
9.4 L
20.8 L
Til brug med (udstyr):
Ultralydsbad, model 1800
Ultralydsbad, model 2800
Ultralydsbad, model 3800
Ultralydsbad, model 5800
Ultralydsbad, model 8800
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Til brug med (udstyr)
13403649 20.8 L Ultralydsbad, model 8800
15141615 2.7 L Ultralydsbad, model 1800
13493629 2.7 L Ultralydsbad, model 2800
13423639 6.8 L Ultralydsbad, model 3800
13473639 9.4 L Ultralydsbad, model 5800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13403649 Leverandør Branson Ultrasonics™ Leverandørnr. 100410178
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Solid bakke til indirekte rengøringsmetode.
  • Solid bakke til ultralydsrensere for at forhindre dele i at røre tankbunden, renser også nemt kasseret jord fra fast bakke
  • Også ideel til prøveforberedelse
Tekniske data
Type Solid indsatsbakke
Dybde (engelsk) 6 tommer
Kapacitet (metrisk) 20.8 L
Kapacitet (engelsk) 5,5 gal.
Dybde (metrisk) 15.24 cm
Til brug med (udstyr) Ultralydsbad, model 8800
Inkluderer Indbygget håndtag
Længde (engelsk) 17,5''
Længde (metrisk) 44.45 cm
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B) 17,5 x 9,5 tommer. (44,45 x 24,13 cm)
Bredde (engelsk) 9,5 tommer
Bredde (metrisk) 24.13 cm