Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultralydsrensebadetilbehør, perforerede bakker
Artikelnummer. p-3205220
Kapacitet (metrisk):
2.27 L
3.4 L
6.8 L
11.4 L
25 L
Til brug med (udstyr):
Ultralydsbad, model 1800
Ultralydsbad, model 2800
Ultralydsbad, model 3800
Ultralydsbad, model 5800
Ultralydsbad, model 8800
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10745735
Brand: Branson Ultrasonics™ 100410164
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Branson ultralydsbade
  • Tilbehør til ultralyds bænksystem
Tekniske data
Type Perforeret bakke
Kapacitet (metrisk) 6.8 L
Kapacitet (engelsk) 1,5 gal.
Til brug med (udstyr) Ultralydsbad, model 3800
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B x H) 29.2 x 15.2 x 15.2 cm