Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultralydsrensebadetilbehør, perforerede bakker
Artikelnummer. 10796295
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2.27 L
3.4 L
6.8 L
11.4 L
25 L
Til brug med (udstyr):
Ultralydsbad, model 1800
Ultralydsbad, model 2800
Ultralydsbad, model 3800
Ultralydsbad, model 5800
Ultralydsbad, model 8800
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Til brug med (udstyr) unitSize
10796295 2.27 L Ultralydsbad, model 1800 Hver
10745735 6.8 L Ultralydsbad, model 3800 Hver
10644175 3.4 L Ultralydsbad, model 2800 Hver
10633605 25 L Ultralydsbad, model 8800 Hver
10244584 11.4 L Ultralydsbad, model 5800 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10796295 Leverandør Branson Ultrasonics™ Leverandørnr. 100410160
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Branson ultralydsbade
  • Tilbehør til ultralyds bænksystem
Tekniske data
Type Perforeret bakke
Kapacitet (metrisk) 2.27 L
Kapacitet (engelsk) 0,5 gal.
Til brug med (udstyr) Ultralydsbad, model 1800
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B x H) 15 x 15.2 x 10.7 cm