Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultralydsrensebadetilbehør, perforerede bakker
Kapacitet (metrisk):
2.27 L
3.4 L
6.8 L
11.4 L
25 L
Til brug med (udstyr):
Ultralydsbad, model 1800
Ultralydsbad, model 2800
Ultralydsbad, model 3800
Ultralydsbad, model 5800
Ultralydsbad, model 8800
missing translation for 'unitSize'
Hver
Beschreibung
Til brug med Branson ultralydsbade
- Tilbehør til ultralyds bænksystem
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Perforeret bakke |
| Kapacitet (metrisk) | 3.4 L |
| Kapacitet (engelsk) | 0,75 gal. |
| Til brug med (udstyr) | Ultralydsbad, model 2800 |
| Materiale | Rustfrit stål |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur