Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultralydsrensebadetilbehør, perforerede bakker
Beskrivelse
Til brug med Branson ultralydsbade
- Tilbehør til ultralyds bænksystem
Specifications
Specifications
| Type | Perforeret bakke |
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Kapacitet (engelsk) | 5,5 gal. |
| Til brug med (udstyr) | Ultralydsbad, model 8800 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Dimensioner (L x B x H) | 44.45 x 24.1 x 15.2 cm |