Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultralydsrensebadetilbehør, bægerglas
Artikelnummer. p-4704743
Kapacitet (engelsk):
8.4 oz.
20,28 oz.
Kapacitet (metrisk):
250 mL
600 mL
Materiale:
Glas
Glass
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10041654
Brand: Branson Ultrasonics™ 000410055
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Bransonic ultralydsbade
  • Velegnet til alle modeller
  • Fås i glas, rustfrit stål eller polypropylen
Tekniske data
Type Bægerglas
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Kapacitet (engelsk) 20,28 oz.
Til brug med (udstyr) Ultralyds rengøringsbadekar til bordplader
Materiale Rustfrit stål