Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultralydsrensebadetilbehør, bægerglas
Artikelnummer. 15338644
Kapacitet (engelsk):
8.4 oz.
20,28 oz.
Kapacitet (metrisk):
250 mL
600 mL
Materiale:
Glas
Glass
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15338644
Brand: Branson Ultrasonics™ 000140001
Til brug med Bransonic ultralydsbade
  • Suitable for all models
  • Available in glass, stainless steel, or polypropylene
Specifications
Type Beaker
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8.4 oz.
Til brug med (udstyr) Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath
Materiale Glass