Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultralydsrensebadetilbehør, bægerglas
Kapacitet (engelsk):
8.4 oz.
20,28 oz.
Kapacitet (metrisk):
250 mL
600 mL
Materiale:
Glas
Glass
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Suitable for all models
- Available in glass, stainless steel, or polypropylene
Specifications
Specifications
| Type | Beaker |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8.4 oz. |
| Til brug med (udstyr) | Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath |
| Materiale | Glass |