Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultralydsrensebadetilbehør, bægerglas
Artikelnummer. 15318644
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
8,4 oz.
20,28 oz.
Kapacitet (metrisk):
250 mL
600 mL
Materiale:
Glas
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Kapacitet (metrisk) Materiale unitSize
15318644 20,28 oz. 600 mL Glas Hver
10041654 20,28 oz. 600 mL Rustfrit stål Hver
15338644 8,4 oz. 250 mL Glas Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15318644 Leverandør Branson Ultrasonics™ Leverandørnr. 000140004
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Bransonic ultralydsbade
  • Velegnet til alle modeller
  • Fås i glas, rustfrit stål eller polypropylen
Tekniske data
Type Bægerglas
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Kapacitet (engelsk) 20,28 oz.
Til brug med (udstyr) Ultralyds rengøringsbadekar til bordplader
Materiale Glas