Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultralydsrensebadetilbehør, bægerglas
Beskrivelse
- Velegnet til alle modeller
- Fås i glas, rustfrit stål eller polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Bægerglas |
| Kapacitet (metrisk) | 600 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 20,28 oz. |
| Til brug med (udstyr) | Ultralyds rengøringsbadekar til bordplader |
| Materiale | Rustfrit stål |