Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ MH-serien opvarmet ultralydsrensebad
Artikelnummer. 13463609
Model-:
M1800H-E
M2800H-E
M3800H-E
M5800H-E
M8800H-E
Kapacitet (metrisk):
1.9 L
2.8 L
5.7 L
9.5 L
20.8 L
Mål (D x B x H) Indvendig:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tommer)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tommer)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tommer)
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 tommer)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tommer)
Spænding:
230/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13463609
Brand: Branson Ultrasonics™ CPX952137R
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udstyr dit laboratorium med en industriklassiker. Branson Ultrasonic Bordrensere tilbyder en solid konstruktion plus et højteknologisk design og vil give dig mange års pålidelig brug.
Bransonic MH Series rengøringsmidler er kendt for at tilbyde et niveau af præcision og pålidelighed.
  • Sweep-frekvens eliminerer stående bølger og skaber ensartet kavitation i hele tanken
  • 40 kHz robuste industrielle transducere
  • Betjeningselementer placeret over og bagved rensetanken i et let tilgængeligt kontroltårnpanel og hævet over tanken for at undgå skader fra rengøringsmidler
  • Konstant aktivitet/kraftsporing: Bevarer automatisk ultralydseffekt ved at justere for ændringer
  • i væskeniveau og temperatur forårsaget af let/tung belastning
  • Praktisk indbygget hældeafløb med 0,5- og 0,75 gal. modeller
  • Tankafløb med ventiler er indbygget på modeller på 1,5 gallon og større
  • Plasthus, kemikaliebestandigt
  • Tankdæksel medfølger
Tekniske data
Vise Ingen – Kontrolskive
Materiale Plast
Stopur 60 min.
Frekvens 40 kHz
Spænding 230/240 V
Kapacitet (engelsk) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 1.9 L
Mål (D x B x H) Indvendig 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tommer)
Inkluderer Tankdæksel
Model- M1800H-E
Vægt (engelsk) 7 lb.
Vægt (metrisk) 3.2 kg
garanti 2 år