Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ MH-serien opvarmet ultralydsrensebad
Artikelnummer. 13403619
Skift visning
Model-:
M1800H-E
M2800H-E
M3800H-E
M5800H-E
M8800H-E
Kapacitet (metrisk):
1.9 L
2.8 L
5.7 L
9.5 L
20.8 L
Mål (D x B x H) Indvendig:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tommer)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tommer)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tommer)
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 tommer)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tommer)
Spænding:
230/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Kapacitet (metrisk) Mål (D x B x H) Indvendig Spænding Pakningsstørrelse
13403619 M2800H-E 2.8 L 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tommer) 230/240 V Hver
13463609 M1800H-E 1.9 L 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tommer) 230/240 V -
13443619 M3800H-E 5.7 L 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tommer) 230/240 V -
13483619 M5800H-E 9.5 L 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 tommer) 230/240 V Hver
13423629 M8800H-E 20.8 L 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tommer) 230/240 V -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13403619 Leverandør Branson Ultrasonics™ Leverandørnr. CPX952237R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10673.25 DKK
    7694.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 2979.11 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Udstyr dit laboratorium med en industriklassiker. Branson Ultrasonic Bordrensere tilbyder en solid konstruktion plus et højteknologisk design og vil give dig mange års pålidelig brug.
Bransonic MH Series rengøringsmidler er kendt for at tilbyde et niveau af præcision og pålidelighed.
  • Sweep-frekvens eliminerer stående bølger og skaber ensartet kavitation i hele tanken
  • 40 kHz robuste industrielle transducere
  • Betjeningselementer placeret over og bagved rensetanken i et let tilgængeligt kontroltårnpanel og hævet over tanken for at undgå skader fra rengøringsmidler
  • Konstant aktivitet/kraftsporing: Bevarer automatisk ultralydseffekt ved at justere for ændringer
  • i væskeniveau og temperatur forårsaget af let/tung belastning
  • Praktisk indbygget hældeafløb med 0,5- og 0,75 gal. modeller
  • Tankafløb med ventiler er indbygget på modeller på 1,5 gallon og større
  • Plasthus, kemikaliebestandigt
  • Tankdæksel medfølger
Tekniske data
Vise Ingen – Kontrolskive
Materiale Plast
Stopur 60 min.
Frekvens 40 kHz
Spænding 230/240 V
Kapacitet (engelsk) 0,75 gal.
Kapacitet (metrisk) 2.8 L
Mål (D x B x H) Indvendig 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tommer)
Inkluderer Tankdæksel
Model- M2800H-E
Vægt (engelsk) 9 lb.
Vægt (metrisk) 4.1 kg
Stiktype CEE 7/7 (kontinentaleuropæisk)