Learn More
Branson Ultrasonics™ CPXH-seriens ultralydsrensebad
Product Code. 13493619
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Model-:
CPX1800H-E
CPX2800H-E
CPX3800H-E
CPX5800H-E
CPX8800H-E
Kapacitet (metrisk):
1.9 L
2.8 L
5.7 L
9.5 L
20.8 L
Mål (D x B x H) Indvendig:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tommer)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tommer)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tommer)
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 tommer)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tommer)
Spænding:
230/240 V
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 13493619
missing translation for 'mfr': Branson Ultrasonics™ CPX952538R
Only null left
Add to basket
Add to basket
Udstyr dit laboratorium med en industriklassiker, opvarmet renser, der leverer den samme ultralydseffekt, selv når belastningsforholdene ændrer sig. Derudover tilbyder Branson CPXH-seriens ultralyds-bordrensere en solid konstruktion plus et højteknologisk design og vil give dig mange års pålidelig brug.
Teknologisk avanceret med programmerbare funktioner, digital drift med effektsporingsfunktioner til justering for lette/tunge belastninger, høj/lav effektkontrol, afgasning og dvaletilstand gør CPXH ekstremt alsidig.
  • Sweep-frekvens eliminerer stående bølger og skaber ensartet kavitation i hele tanken
  • 40 kHz robuste industrielle transducere
  • 99 –minutters digital timer og kontinuerlig ultralydsdrift
  • Kan varmes op til 69°C/156,2°F og indstilles til enten Fahrenheit eller Celsius
  • Ultralydseffektsporing bringer straks tankens frekvens 'tilbage til dets optimale punkt
  • Styrekredsløb sporer aktivt renserens driftsfrekvens
  • Leverer urokkelig kavitation, stabil aktivitet i renseren
  • Afgasning og konditionering af opløsningen kan indstilles i op til 99 minutter
  • Plasthus, kemikaliebestandigt
  • Indbygget hældafløb på nogle modeller
  • Forlængede afgasningsperioder giver mulighed for“ andet end rengøring” f.eks. prøveforberedelse, som omfatter afgasning af væsker, blanding og homogenisering, opløsning af faste stoffer, cellelysering og dispergering af partikler
  • Programmerbar funktionalitet giver brugeren mulighed for at vælge det temperaturindstillingspunkt, hvor afgasning og ultralydsperioder udløses for at begynde
  • Reproducerbare resultater
  • Automatisk ultralydsaktivering (ultralydscyklus begynder, når den indstillede temperatur er nået)
  • Høj/lav effektkontrol giver brugeren mulighed for at sænke amplituden af den akustiske energi i renseren (100 % strøm til tanken til normale applikationer, 70 % strøm til sarte applikationer)
  • Har en energibesparende dvaletilstand. Når cyklussen er afsluttet, og ingen kontroltaster berøres i 15 minutter, går enheden i dvaletilstand. Berøring af en vilkårlig tast på controlleren får enheden til at tænde igen
  • Indikator for sikkerhedsalarm ved høj temperatur
  • Temperaturkalibrering er tilgængelig for brugeren via frontpanelet
  • Betjeningselementerne er placeret over og bagved rensetanken i et let tilgængeligt kontroltårnpanel og hævet over tanken for at undgå skader fra rengøringsmidler
Specifications
Vise LCD
Materiale Plasthus, rustfri ståltank
Stopur 90 min.
Frekvens 40 kHz
Spænding 230/240 V
Kapacitet (engelsk) 2,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 9.5 L
Mål (D x B x H) Indvendig 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 tommer)
Til brug med (applikation) Rengøring
Inkluderer Tankdæksel og afløb
Model- CPX5800H-E
Vægt (engelsk) 14 lb.
Vægt (metrisk) 6.4 kg
garanti 2 år