Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ CPXH-seriens ultralydsrensebad
Artikelnummer. 13453619
Model-:
CPX1800H-E
CPX2800H-E
CPX3800H-E
CPX5800H-E
CPX8800H-E
Kapacitet (metrisk):
1.9 L
2.8 L
5.7 L
9.5 L
20.8 L
Mål (D x B x H) Indvendig:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tommer)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tommer)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tommer)
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 tommer)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tommer)
Spænding:
230/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13453619
Brand: Branson Ultrasonics™ CPX952338R
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udstyr dit laboratorium med en industriklassiker, opvarmet renser, der leverer den samme ultralydseffekt, selv når belastningsforholdene ændrer sig. Derudover tilbyder Branson CPXH-seriens ultralyds-bordrensere en solid konstruktion plus et højteknologisk design og vil give dig mange års pålidelig brug.
Teknologisk avanceret med programmerbare funktioner, digital drift med effektsporingsfunktioner til justering for lette/tunge belastninger, høj/lav effektkontrol, afgasning og dvaletilstand gør CPXH ekstremt alsidig.
  • Sweep-frekvens eliminerer stående bølger og skaber ensartet kavitation i hele tanken
  • 40 kHz robuste industrielle transducere
  • 99 –minutters digital timer og kontinuerlig ultralydsdrift
  • Kan varmes op til 69°C/156,2°F og indstilles til enten Fahrenheit eller Celsius
  • Ultralydseffektsporing bringer straks tankens frekvens 'tilbage til dets optimale punkt
  • Styrekredsløb sporer aktivt renserens driftsfrekvens
  • Leverer urokkelig kavitation, stabil aktivitet i renseren
  • Afgasning og konditionering af opløsningen kan indstilles i op til 99 minutter
  • Plasthus, kemikaliebestandigt
  • Indbygget hældafløb på nogle modeller
  • Forlængede afgasningsperioder giver mulighed for“ andet end rengøring” f.eks. prøveforberedelse, som omfatter afgasning af væsker, blanding og homogenisering, opløsning af faste stoffer, cellelysering og dispergering af partikler
  • Programmerbar funktionalitet giver brugeren mulighed for at vælge det temperaturindstillingspunkt, hvor afgasning og ultralydsperioder udløses for at begynde
  • Reproducerbare resultater
  • Automatisk ultralydsaktivering (ultralydscyklus begynder, når den indstillede temperatur er nået)
  • Høj/lav effektkontrol giver brugeren mulighed for at sænke amplituden af den akustiske energi i renseren (100 % strøm til tanken til normale applikationer, 70 % strøm til sarte applikationer)
  • Har en energibesparende dvaletilstand. Når cyklussen er afsluttet, og ingen kontroltaster berøres i 15 minutter, går enheden i dvaletilstand. Berøring af en vilkårlig tast på controlleren får enheden til at tænde igen
  • Indikator for sikkerhedsalarm ved høj temperatur
  • Temperaturkalibrering er tilgængelig for brugeren via frontpanelet
  • Betjeningselementerne er placeret over og bagved rensetanken i et let tilgængeligt kontroltårnpanel og hævet over tanken for at undgå skader fra rengøringsmidler
Tekniske data
Vise LCD
Materiale Plasthus, rustfri ståltank
Stopur 90 min.
Frekvens 40 kHz
Spænding 230/240 V
Kapacitet (engelsk) 1,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 5.7 L
Mål (D x B x H) Indvendig 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tommer)
Til brug med (applikation) Rengøring
Inkluderer Tankdæksel og afløb
Model- CPX3800H-E
Vægt (engelsk) 12 lb.
Vægt (metrisk) 5.4 kg
garanti 2 år