Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ CPXH-seriens ultralydsrensebad
Beskrivelse
Udstyr dit laboratorium med en industriklassiker, opvarmet renser, der leverer den samme ultralydseffekt, selv når belastningsforholdene ændrer sig. Derudover tilbyder Branson CPXH-seriens ultralyds-bordrensere en solid konstruktion plus et højteknologisk design og vil give dig mange års pålidelig brug.
Teknologisk avanceret med programmerbare funktioner, digital drift med effektsporingsfunktioner til justering for lette/tunge belastninger, høj/lav effektkontrol, afgasning og dvaletilstand gør CPXH ekstremt alsidig.
- Sweep-frekvens eliminerer stående bølger og skaber ensartet kavitation i hele tanken
- 40 kHz robuste industrielle transducere
- 99 –minutters digital timer og kontinuerlig ultralydsdrift
- Kan varmes op til 69°C/156,2°F og indstilles til enten Fahrenheit eller Celsius
- Ultralydseffektsporing bringer straks tankens frekvens 'tilbage til dets optimale punkt
- Styrekredsløb sporer aktivt renserens driftsfrekvens
- Leverer urokkelig kavitation, stabil aktivitet i renseren
- Afgasning og konditionering af opløsningen kan indstilles i op til 99 minutter
- Plasthus, kemikaliebestandigt
- Indbygget hældafløb på nogle modeller
- Forlængede afgasningsperioder giver mulighed for“ andet end rengøring” f.eks. prøveforberedelse, som omfatter afgasning af væsker, blanding og homogenisering, opløsning af faste stoffer, cellelysering og dispergering af partikler
- Programmerbar funktionalitet giver brugeren mulighed for at vælge det temperaturindstillingspunkt, hvor afgasning og ultralydsperioder udløses for at begynde
- Reproducerbare resultater
- Automatisk ultralydsaktivering (ultralydscyklus begynder, når den indstillede temperatur er nået)
- Høj/lav effektkontrol giver brugeren mulighed for at sænke amplituden af den akustiske energi i renseren (100 % strøm til tanken til normale applikationer, 70 % strøm til sarte applikationer)
- Har en energibesparende dvaletilstand. Når cyklussen er afsluttet, og ingen kontroltaster berøres i 15 minutter, går enheden i dvaletilstand. Berøring af en vilkårlig tast på controlleren får enheden til at tænde igen
- Indikator for sikkerhedsalarm ved høj temperatur
- Temperaturkalibrering er tilgængelig for brugeren via frontpanelet
- Betjeningselementerne er placeret over og bagved rensetanken i et let tilgængeligt kontroltårnpanel og hævet over tanken for at undgå skader fra rengøringsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Vise | LCD |
| Materiale | Plasthus, rustfri ståltank |
| Stopur | 90 min. |
| Frekvens | 40 kHz |
| Spænding | 230/240 V |
| Kapacitet (engelsk) | 5,5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20.8 L |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tommer) |
| Til brug med (applikation) | Rengøring |
| Inkluderer | Tankdæksel og afløb |
| Vis mere |