Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ CPX-seriens ultralydsrensebad
Artikelnummer. p-4575966
Model-:
CPX1800-E
CPX2800-E
CPX3800-E
CPX5800-E
CPX8800-E
Kapacitet (metrisk):
1.9 L
2.8 L
5.7 L
9.5 L
20.8 L
Mål (D x B x H) Indvendig:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tommer)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tommer)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tommer)
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 tommer)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tommer)
Spænding:
230/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13483609
Brand: Branson Ultrasonics™ CPX952139R
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udstyr dit laboratorium med en klassisk bordrenser med højteknologisk design, solid konstruktion og pålidelig digital styring med mulighed for strømsporing.
Bransonic CPX-ultralydsbadrensere har digitale kontroller med effektsporingsfunktioner til at justere til lette eller tunge belastninger, høj/lav effektkontrol, afgasning og dvaletilstand.
  • Sweep-frekvens eliminerer stående bølger og skaber ensartet kavitation i hele tanken
  • 40 kHz robuste industrielle transducere
  • 99 min. digital timer med kontinuerlig ultralydsdrift
  • Med indbygget hældafløb, tankdæksel
  • Plasthus, kemikaliebestandigt
Ultralydssporing af strøm
  • Bringer øjeblikkeligt tankens frekvens tilbage til sit optimale punkt
  • Styrekredsløb sporer aktivt badets driftsfrekvens
  • Leverer urokkelig kavitation, konstant aktivitet i badet, selv når belastningsforholdene ændrer sig
Afgasning og konditionering af opløsningen
  • Kan indstilles op til 99 minutter
  • Forlængede afgasningsperioder tillader ud over rengøringsapplikationer såsom prøveforberedelse, som omfatter afgasning af væsker, blanding og homogenisering, opløsning af faste stoffer, cellelysering og dispersion af partikler
Høj/lav effektkontrol
  • Giver brugeren mulighed for at sænke amplituden af akustisk energi i badet: 100 % strøm til tanken til normale applikationer, 70 % strøm til følsomme applikationer
  • Hjælper med at undgå beskadigelse af komponenter i badet under ultralydsproces
Dvaletilstand
  • En energibesparende funktion
  • Når cyklussen er afsluttet, og ingen kontroltaster berøres i 15 minutter, går enheden i dvaletilstand
  • Berøring af en vilkårlig tast på controlleren får enheden til at tænde igen
  • Betjeningselementerne er placeret over og bagved rensetanken i et let tilgængeligt kontroltårnpanel og hævet over tanken for at undgå skader fra rengøringsmidler
Tekniske data
Vise LCD
Materiale Plast
Stopur 90 min.
Frekvens 40 kHz
Spænding 230/240 V
Kapacitet (engelsk) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 1.9 L
Mål (D x B x H) Indvendig 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tommer)
Til brug med (applikation) Rengøring
Inkluderer Tankdæksel
Model- CPX1800-E
Vægt (engelsk) 7 lb.
Vægt (metrisk) 3.2 kg
garanti 2 år