Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ CPX-seriens ultralydsrensebad
Model-:
CPX1800-E
CPX2800-E
CPX3800-E
CPX5800-E
CPX8800-E
Kapacitet (metrisk):
1.9 L
2.8 L
5.7 L
9.5 L
20.8 L
Mål (D x B x H) Indvendig:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tommer)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tommer)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tommer)
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 tommer)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tommer)
Spænding:
230/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Udstyr dit laboratorium med en klassisk bordrenser med højteknologisk design, solid konstruktion og pålidelig digital styring med mulighed for strømsporing.
Bransonic CPX-ultralydsbadrensere har digitale kontroller med effektsporingsfunktioner til at justere til lette eller tunge belastninger, høj/lav effektkontrol, afgasning og dvaletilstand.
- Sweep-frekvens eliminerer stående bølger og skaber ensartet kavitation i hele tanken
- 40 kHz robuste industrielle transducere
- 99 min. digital timer med kontinuerlig ultralydsdrift
- Med indbygget hældafløb, tankdæksel
- Plasthus, kemikaliebestandigt
Ultralydssporing af strøm
- Bringer øjeblikkeligt tankens frekvens tilbage til sit optimale punkt
- Styrekredsløb sporer aktivt badets driftsfrekvens
- Leverer urokkelig kavitation, konstant aktivitet i badet, selv når belastningsforholdene ændrer sig
Afgasning og konditionering af opløsningen
- Kan indstilles op til 99 minutter
- Forlængede afgasningsperioder tillader ud over rengøringsapplikationer såsom prøveforberedelse, som omfatter afgasning af væsker, blanding og homogenisering, opløsning af faste stoffer, cellelysering og dispersion af partikler
Høj/lav effektkontrol
- Giver brugeren mulighed for at sænke amplituden af akustisk energi i badet: 100 % strøm til tanken til normale applikationer, 70 % strøm til følsomme applikationer
- Hjælper med at undgå beskadigelse af komponenter i badet under ultralydsproces
Dvaletilstand
- En energibesparende funktion
- Når cyklussen er afsluttet, og ingen kontroltaster berøres i 15 minutter, går enheden i dvaletilstand
- Berøring af en vilkårlig tast på controlleren får enheden til at tænde igen
- Betjeningselementerne er placeret over og bagved rensetanken i et let tilgængeligt kontroltårnpanel og hævet over tanken for at undgå skader fra rengøringsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Vise | LCD |
| Materiale | Plast |
| Stopur | 90 min. |
| Frekvens | 40 kHz |
| Spænding | 230/240 V |
| Kapacitet (engelsk) | 5,5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20.8 L |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tommer) |
| Til brug med (applikation) | Rengøring |
| Inkluderer | Tankdæksel og afløb |
| Vis mere |