Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ CPX-seriens ultralydsrensebad
Artikelnummer. 13403629
Skift visning
Model-:
CPX1800-E
CPX2800-E
CPX3800-E
CPX5800-E
CPX8800-E
Kapacitet (metrisk):
1.9 L
2.8 L
5.7 L
9.5 L
20.8 L
Mål (D x B x H) Indvendig:
15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tommer)
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tommer)
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tommer)
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 tommer)
49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tommer)
Spænding:
230/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Kapacitet (metrisk) Mål (D x B x H) Indvendig Spænding Pakningsstørrelse
13403629 CPX5800-E 9.5 L 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 tommer) 230/240 V -
13483609 CPX1800-E 1.9 L 15 x 14 x 10 cm (6 x 5,5 x 4 tommer) 230/240 V -
13423619 CPX2800-E 2.8 L 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 tommer) 230/240 V Hver
13473619 CPX3800-E 5.7 L 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 tommer) 230/240 V -
13433629 CPX8800-E 20.8 L 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 tommer) 230/240 V -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13403629 Lieferant Branson Ultrasonics™ Lieferanten-Nr. CPX952539R
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Udstyr dit laboratorium med en klassisk bordrenser med højteknologisk design, solid konstruktion og pålidelig digital styring med mulighed for strømsporing.
Bransonic CPX-ultralydsbadrensere har digitale kontroller med effektsporingsfunktioner til at justere til lette eller tunge belastninger, høj/lav effektkontrol, afgasning og dvaletilstand.
  • Sweep-frekvens eliminerer stående bølger og skaber ensartet kavitation i hele tanken
  • 40 kHz robuste industrielle transducere
  • 99 min. digital timer med kontinuerlig ultralydsdrift
  • Med indbygget hældafløb, tankdæksel
  • Plasthus, kemikaliebestandigt
Ultralydssporing af strøm
  • Bringer øjeblikkeligt tankens frekvens tilbage til sit optimale punkt
  • Styrekredsløb sporer aktivt badets driftsfrekvens
  • Leverer urokkelig kavitation, konstant aktivitet i badet, selv når belastningsforholdene ændrer sig
Afgasning og konditionering af opløsningen
  • Kan indstilles op til 99 minutter
  • Forlængede afgasningsperioder tillader ud over rengøringsapplikationer såsom prøveforberedelse, som omfatter afgasning af væsker, blanding og homogenisering, opløsning af faste stoffer, cellelysering og dispersion af partikler
Høj/lav effektkontrol
  • Giver brugeren mulighed for at sænke amplituden af akustisk energi i badet: 100 % strøm til tanken til normale applikationer, 70 % strøm til følsomme applikationer
  • Hjælper med at undgå beskadigelse af komponenter i badet under ultralydsproces
Dvaletilstand
  • En energibesparende funktion
  • Når cyklussen er afsluttet, og ingen kontroltaster berøres i 15 minutter, går enheden i dvaletilstand
  • Berøring af en vilkårlig tast på controlleren får enheden til at tænde igen
  • Betjeningselementerne er placeret over og bagved rensetanken i et let tilgængeligt kontroltårnpanel og hævet over tanken for at undgå skader fra rengøringsmidler
Spezifikation
Vise LCD
Materiale Plast
Stopur 90 min.
Frekvens 40 kHz
Spænding 230/240 V
Kapacitet (engelsk) 2,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 9.5 L
Mål (D x B x H) Indvendig 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 tommer)
Til brug med (applikation) Rengøring
Inkluderer Tankdæksel og afløb
Model- CPX5800-E
Vægt (engelsk) 14 lb.
Vægt (metrisk) 6.4 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.