Få mere at vide
BRAND™ PCR 8-Strip klare rør
Artikelnummer. 10165964 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Klar
Rose
Produkttype:
Rør Strip
Tyndvægget 8-Strip PCR-rør
Lukning inkluderet:
Nej
Volumen (metrisk):
0,2 ml
Unit Size:
Pakke med 125
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farve Produkttype Lukning inkluderet Volumen (metrisk) unitSize
10165964 Hvid Tyndvægget 8-Strip PCR-rør Nej 0,2 ml Pakke med 125
10249500 Klar Rør Strip Nej 0,2 ml Pakke med 125
10448092 Rose Rør Strip Nej 0,2 ml Pakke med 125
10375722 Gul Rør Strip Nej 0,2 ml Pakke med 125
10405982 Grøn Rør Strip Nej 0,2 ml Pakke med 125
10561783 Blå Rør Strip Nej 0,2 ml Pakke med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10165964 Supplier BRAND™ Supplier No. 781325
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fremstillet af polypropylen uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan forurene reagenser og prøver. PCR 8-Strip rør er RNase-, DNase- og DNA-free og er kompatible med de fleste 24-, 32-, 96- og 384-brønds termiske blokke.
Hvide PCR-strimler og -plader giver væsentligt bedre resultater ved analyse af fluorescenssignaler og dermed kvantificering af replikeret DNA
  • DNase-, DNA- og RNase-fri
  • Glatte overflader for at optimere gengivelsen af fluorescenssignalet
  • Velegnet til brug i almindelige termiske cyklere
  • Ekstra tynde vægdimensioner for at give den optimale termiske overførsel og korte cyklustider
  • Fremstillet under de mest moderne renrumsforhold
  • Ensartet farvet med titaniumdioxid (TiO 2 )
  • Brug med klare flade hætter (14-380-824)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance RNase, DNase og DNA fri
Lukningsfarve Klar
Farve Hvid
Volumen (metrisk) 0,2 ml
Mængde 125 stk
Til brug med (udstyr) Almindelige termiske cyklere til at give den optimale termiske overførsel og korte cyklustider til real-time PCR-applikationer
Sterilitet Non-sterile
Materiale Polypropylen
Dnase Free Yes
RNase fri Yes
Lukketype Flad hætte
Antal Wells 8
Autoklaverbar Autoclavable
Lukning inkluderet Nej
Engangs Single-use
Format Strip
Produkttype Tyndvægget 8-Strip PCR-rør