Få mere at vide
BRANDTECH™ VITLAB™ POM or PMP Forceps
Artikelnummer. 10377604
Længde (metrisk):
180 mm
Tip stil:
Stump
Materiale:
POM
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10377604
Brand: BRANDTECH™ VITLAB™ 68299
POM or PMP forceps offer resilience and flexibility. Available in various lengths and tip styles.
POM (polyoxymethylene) forceps:
  • Color: yellow
  • External finger grooves for exceptional grip
  • Blunt tips
  • Part No. 68299 and 68399 have grooves inside of tip
  • Part No. 68099 and 68199 are without grooves
PMP (polymethylpentene) forceps:
  • Color: white
  • Pointed tips
Tekniske data
Tip stil Stump
Længde (engelsk) 7 in.
Materiale POM
Længde (metrisk) 180 mm
Produkttype Forceps
Mængde (antal pr. sag) 5/Pk.
Type POM Forceps
Stil Standard