Få mere at vide
VACUUBRAND™ VHCPro-systemtilbehør - 8-kanals pipettespidsadapter
Shop All Vacuubrand Products
Click to view available options
Til brug med (udstyr):
VHCPro
Description
- Inkluderer spidsudkaster
Specifications
Specifications
| Produkttype | 8 kanals aspirator |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Sort/Hvid |
| Kanaler | 8 |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Aspiration fra multibrøndsplader |
| Til brug med (udstyr) | VHCPro |
| Inkluderer | Kun 8-kanals manifold |