Få mere at vide
VACUUBRAND™ VHCpro sugehåndsæt
Artikelnummer. 15293638 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Type:
VHCpro sugehåndsæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15293638 VHCpro sugehåndsæt Hver
1 options
Artikelnummer. 15293638 Leverandør VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20688061
På lager
Ergonomisk letvægts sugehåndsæt
  • Autoklaverbar ved 121 °C og 2 barer
  • Klar til brug med 2,5 m gennemstrømnings- og fleksibelt silikonerør, adaptere til graderede, aspirations- og pasteurpipetter, adapter til pipettoppe, vægholder til standby-position og clips med klæbende overflade til at føre sugerøret pænt ind i biosikkerhedsskabet
  • Permanent sugetilstand for kontinuerlig strømning
  • Mekanismen i VHCpro-håndsættet er ikke i kontakt med forurenede væsker og muliggør pålidelig, lækagefri drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type VHCpro sugehåndsæt