Få mere at vide
VACUUBRAND™ VSP3000 ekstern vakuumsensor
Shop alle Vacuubrand produkter
:
VSP3000 vakuumsensor
Beskrivelse
- Baseret på termisk ledningsevne (Pirani) og tilbyder et bredt måleområde fra atmosfærisk tryk ned til 10-3 mbar
- Fremstillet af plast og keramik med høj kemisk resistens, vandtæt, også til hårde driftsforhold
- Designet til brug med VACUUBRAND DCP3000 Pirani fin vakuummåler Fisher Cat 13-878-320
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Vacuubrand Vacuubus VSP3000 Pirani Fin vakuummåler |
| Produkttype | Vakuum sensor |