Få mere at vide
VACUUBRAND™ VACUUBUS™ Vakuumkontroller og målere forlængerkabel
Shop All Vacuubrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Samlet længde (metrisk):
200 cm
missing translation for 'unitSize'
Hver
Description
- Længde: 2m
Specifications
Specifications
| Til brug med | CVC3000 og DCP3000 + VSK3000 vakuumkontroller og -målere |
| Samlet længde (engelsk) | 78,74 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 200 cm |
| Type | Forlængerkabel |