Få mere at vide
VACUUBRAND™ Roterende vingevakuumpumper: Indløbsseparatorer
Shop alle Vacuubrand produkter
Til brug med:
Model RE2, RZ2, RE 2.5 (nr. 2069715x) og RZ 2.5 (nr. 2069812x) roterende vingevakuumpumper
Model RE5, RZ5, RE6, RZ6, RE 2.5 (nr. 2079715x) og RZ 2.5 (nr. 2079812x) roterende vingevakuumpumper
Model RE8, RE9, RE16 og RZ8, RZ9, RZ16 roterende vingevakuumpumpe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med VACUUBRAND Roterende vingevakuumpumper
- Indløbsseparatorer“ AK” hjælper med at forhindre kondensater og partikler i at trænge ind i vakuumpumpen, hvilket bevarer ydeevnen.
Note: Til RE/RZ 2.5: Til vingepumper RE 2.5 (varenr. 2079715x) og RZ 2.5 (varenr. 2079812x) - bestil venligst Indløbsseparator 20698006. Til vingehjulspumper RE 2.5 (2069.5 og R7.5) og R71. (varenr. 2069812x) - bestil venligst Indløbsseparator 20698000.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | For at forhindre kondensvand og partikler i at trænge ind i vakuumpumpen |
| Til brug med | Model RE2, RZ2, RE 2.5 (nr. 2069715x) og RZ 2.5 (nr. 2069812x) roterende vingevakuumpumper |
| Model- | 20698000 |
| Type | Indløbsfangstpot/separator |