Få mere at vide
VACUUBRAND™ Rotary Vane Vacuum Pump: Model RZ9
Artikelnummer. p-4389396 Shop alle Vacuubrand produkter
Stiktype:
Central- og Østeuropa
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Frekvens:
50/60 Hz
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10394581
Brand: VACUUBRAND™ 20698140
Designed from the ground-up for use in laboratory applications
Designed for use where diaphragm pumps cannot provide sufficient vacuum depth. RZ9 has a free air capacity of 170L/min. and a small flange inlet and outlet.
  • Dual -stage design for an ultimate vacuum of 1.5x10-3 Torr
  • Quiet, small and energy efficient
  • Rugged and low maintenance
For freeze dryers, benchtop centrifugal concentrators or other low-temperature evaporations of high boiling point solvents, molecular distillations, schlenk lines. As with all rotary vane pumps, a foreline cold trap is required for use in these applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hestekræfter 0.5 hp
Strømstyrke 2.6/2.7 A
Inkluderer GKF 1000i cold trap, Oil mist filter, valve, T-connection, gas ballast
Motorhastighed 1500 to 1800
Certificeringer/compliance UL
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Model- RZ9
Støjniveau 52 dB (A)
Stiktype Central- og Østeuropa
Temperatur (metrisk) opbevaring -10°C to +60°C
Vægt (engelsk) 53.3 lb.
Vægt (metrisk) 24.2 kg
Temperatur (engelsk) Max. 104°F
Temperatur (metrisk) Maks 40°C
Temperatur (metrisk) Min. 12°C
Flowhastighed 5.2/6 CFM
Til brug med Freeze dryers, benchtop centrifugal concentrators or other low-temperature evaporations of high boiling point solvents, molecular distillations
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 9.1 in.
Samlet højde (metrisk) 23.2 cm
Samlet længde (engelsk) 18.1 in.
Samlet længde (metrisk) 46 cm
Samlet bredde (engelsk) 5.9 in.
Bedømmelse af kabinet IP40
Maksimalt tryk 1.1 bar
Spænding 230 V