Få mere at vide
VACUUBRAND™ Pumpe olie
Artikelnummer. p-4492948 Shop alle Vacuubrand produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Artikelnummer. 10633952
Brand: VACUUBRAND™ 20687010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udskiftningsolie til BrandTech Vacuubrand Roterende vinge og kemi-hybrid vakuumpumper
  • Lavt damptryk selv ved høje temperaturer
  • Lavt olietilbageløb
  • Modstandsdygtig over for ældning, nedbrydning
  • Minimum oxidation
  • Hygroskopisk
  • Indeholder alkalisk vand for at forhindre korrosion
  • Flammepunkt: 264 °C
  • Viskositet ved 40 °C: 94 mm 2 /sek
  • Massefylde ved 20 °C: 0,87 g/cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 l
Til brug med Roterende vingevakuumpumpe
Maksimalt tryk <1 x 10-3 mbar