Få mere at vide
VACUUBRAND™ B-olie til roterende vingepumper
Artikelnummer. 10633952 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10633952 1 l 1 L
11854000 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10633952 Leverandør VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20687010
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
VACUUBRAND™ B-olie tilbyder god kemisk modstand, lavt damptryk og forbedret stabilitet ved håndtering af oxidanter som sure eller alkaliske dampe. Egnet til indledende fyldning af RE-, RZ-, RC- serien af roterende vingepumper.
  • Lavt damptryk, selv ved forhøjede temperaturer
  • Lav olietilbagestrømning
  • Modstandsdygtig over for aldring og nedbrydning
  • Minimal oxidation
  • Indeholder alkalisk vand for at forhindre korrosion
  • Brændpunkt: 260 °C
  • Viskositet ved 40 °C: 94 mm2/sek
  • Densitet ved 20 °C: 0,87 g/cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 l
Til brug med Roterende vingevakuumpumpe
Maksimalt tryk <1 x 10-3 mbar