Få mere at vide
VACUUBRAND™ Pirani fine vakuummålere
Artikelnummer. 10774616 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Display Type:
LCD
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Display Type Pakningsstørrelse
10774616 LCD Hver
1 options
Artikelnummer. 10774616 Leverandør VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20683190
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Indeholder
Måler, monteringsstang, betjeningsvejledning
Udskift skrøbelige McLeod- og måleurer. Vacuubrand™ Pirani Fine Vacuum Gauges kombinerer digital indikation for præcision og analog indikation for trending.
Displays kombinerer digital indikation for præcision og analog indikation for trending.
  • Brugervalgbare enheder: torr, mbar eller hectoPascal (hPa)
  • Alle modeller kan kalibreres til ISO 9000/GLP overholdelse
  • Måler til 10 -3 torr/mbar/hPa ved hjælp af Pirani (termisk ledning) princippet; velegnet til roterende vingepumper (olietætnede) til frysetørring og molekylær destillation
  • Tilsluttes en standard 115V stikkontakt
Ordreinfo
DCP3000-enheder kan udstyres med ekstra målehoveder til overvågning af flere applikationer eller øger nøjagtigheden i atmosfæren til 10-3 rækkevidde. Spørg din Fisher Scientific™ repræsentant for ordreinformation.
garanti
Et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 5,4 x 4,8 x 4,5 tommer. (13,8 x 12,4 x 11,5 cm)
Til brug med (applikation) Måling af vakuumområde
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Højde (metrisk) 11.5 cm
Inkluderer Måler, monteringsstang, betjeningsvejledning
Længde (engelsk) 5,4 tommer
Længde (metrisk) 13.8 cm
Bredde (engelsk) 4,8 tommer
Bredde (metrisk) 12.4 cm
Display Type LCD
Produkttype Pirani fin vakuummåler