Få mere at vide
VACUUBRAND™ PC3001 VARIO™ Pro Pumping System Extension Kit
Shop All Vacuubrand Products
Click to view available options
Type:
Udvidelsessæt
Description
Tillader fjernmontering af controller fra PC3001 VARIO pro (alle modeller). Inkluderer fødder og stativ.
Specifications
Specifications
| Til brug med | Fjernbetjent pumpestyring med CVC 3000-controlleren |
| Inkluderer | Fødder og stå |
| Type | Udvidelsessæt |