Få mere at vide
VACUUBRAND™ PC101 NT Tørkemi vakuumsystem
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10483979 Shop alle Vacuubrand produkter
Flowhastighed:
1,2/1,4 CFM
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10483979
Brand: VACUUBRAND™ 20733000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VACUUBRAND PC 101 NT vakuum system. 230V, Continental Europe (CEE) stik
  • 7 torr ultimativt vakuum
  • 38 liter per minut fri luftkapacitet
  • Integreret opløsningsmiddelgenvinding
  • Velegnet til de fleste fordampningsanvendelser på bordpladestørrelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 5,3 torr (uden gasballast), 9 torr (med gasballast)
Kontrollere Manometer
Hestekræfter 0.24 hp
Strømstyrke 1,8 A
Inkluderer Brugsanvisning
Motorhastighed 150 til 1800 rpm
Certificeringer/compliance ATEX Overensstemmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certificering, TUV
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Materiale Fluoroplast (etui), PTFE (pumpehoved)
Model- PC-101 NT
Støjniveau 45 dB(A)
Stiktype CEE
Temperatur (metrisk) opbevaring -10 °C til +60 °C
Vægt (engelsk) 31.9 lb.
Vægt (metrisk) 14.5 kg
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 1,2/1,4 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 15,82 tommer.
Samlet højde (metrisk) 401.32 mm
Samlet længde (engelsk) 12,8 tommer.
Samlet længde (metrisk) 32.6 cm
Samlet bredde (engelsk) 9,56 tommer.
Samlet bredde (metrisk) 243.84 mm
Pumpetype Membranpumpe
Bedømmelse af kabinet IP40
Antal pumpehoveder 2
Modstandsegenskaber Kemikalie-resistent
Temperatur (engelsk) Min 50 °F
Applikationer Fordampning og pumpning af gasser og dampe i kemikalier
Olietype Oliefri
Antal etaper 2
Maksimalt tryk 16 psi
Spænding 230 V